Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Iodo-2-méthoxybenzoate de methyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M2096-5G
TCIAM2096-5GEA 58.3 EUR InStock
TCIAM2096-5G
4-Iodo-2-méthoxybenzoate de methyle ≥98.0% (par GC)
4-Iodo-2-méthoxybenzoate de methyle


Formule: C₉H₉IO₃
Numéro MDL: MFCD00052925
Numéro CAS: 35387-93-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e02c330cbf3dec4869344b3a5a2e8f0eaa095b93&vid=e02c330cbf3dec4869344b3a5a2e8f0eaa095b93&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité