Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-2,3,4,6-tetra-O-pivaloyl-D-mannopyranoside ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

M2102-1G
TCIAM2102-1GEA 481 EUR InStock
TCIAM2102-1G
Methyl-2,3,4,6-tetra-O-pivaloyl-D-mannopyranoside ≥97.0% (par HPLC)
Methyl-2,3,4,6-tetra-O-pivaloyl-D-mannopyranoside


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38f0ed0db68b5c5e827023db7e95ffa428165634&vid=403423bf6c32551db2eb50f26bc0c51da4acfb2e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité