Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Méthylbenzotriazole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M2121-5G
TCIAM2121-5GEA 67.1 EUR InStock
TCIAM2121-5G
1-Méthylbenzotriazole ≥98.0% (par GC)
1-Méthylbenzotriazole


Formule: C₇H₇N₃
Point d'ébullition: 155°C
Numéro MDL: MFCD00014572
Numéro CAS: 13351-73-0
EINECS: 236-401-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=370023a97d75a4e499461578f9a74d4ebe521356&vid=370023a97d75a4e499461578f9a74d4ebe521356&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité