Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthyl-4,6-bis(trichlorométhyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M2137-5G
TCIAM2137-5GEA 193 EUR InStock
TCIAM2137-5G
2-Méthyl-4,6-bis(trichlorométhyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (par GC)
2-Méthyl-4,6-bis(trichlorométhyl)-1,3,5-triazine


Formule: C₆H₃Cl₆N₃
MW: 329,81 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023178
Numéro CAS: 949-42-8
EINECS: 213-440-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité