Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(3-Chlorophényl)acétate de méthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M2142-5G
TCIAM2142-5GEA 35.2 EUR InStock
TCIAM2142-5G
(3-Chlorophényl)acétate de méthyle ≥98.0% (par GC)
(3-Chlorophényl)acétate de méthyle


Formule: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃
MW: 184,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00800679
Numéro CAS: 53088-68-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1061deb0cfbf54bee48303ee67049c057f3ba2f2&vid=1061deb0cfbf54bee48303ee67049c057f3ba2f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité