Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-2-amino-3-nitrobenzoate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2-amino-3-nitrobenzoate

M2158-1G
TCIAM2158-1GEA 230 EUR InStock
TCIAM2158-1G
Methyl-2-amino-3-nitrobenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-2-amino-3-nitrobenzoate


Formule: C₈H₈N₂O₄
MW: 196,1600 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093531
Numéro CAS: 57113-91-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fcf48b59ea128bc5f095829a51928c442038d5a&vid=6fcf48b59ea128bc5f095829a51928c442038d5a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité