Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methylpyrazole-5-carboxaldehyde, 5-Formyl-1-methylpyrazole

M2179-1G
TCIAM2179-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAM2179-1G
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde ≥95.0% (par GC)
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde


Formule: C₅H₆N₂O
MW: 110,1100 g/mol
Point d'ébullition: 53°C
Numéro MDL: MFCD03419801
Numéro CAS: 27258-33-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité