Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

m-PEG4-NHS ester

Fournisseur: TCI
Synonyms: mPEG4-NHS Ester, Methyl-PEG4-NHS Ester, N-Succinimidyl 4,7,10,13-Tetraoxatetradecanoate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2,5,8,11-tetraoxatetradecan-14-oate, 4,7,10,13-Tetraoxatetradecanoic acid N-succinimidyl ester

M2186-25MG
TCIAM2186-25MGEA 85.8 EUR InStock
TCIAM2186-25MG
m-PEG4-NHS ester
m-PEG4-NHS ester


Formule: C₁₄H₂₃NO₈
MW: 333,34 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11041112
Numéro CAS: 622405-78-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=208847e47fdb95f31baa9276587e0f5ba561618d&vid=208847e47fdb95f31baa9276587e0f5ba561618d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Elemental analysis (Nitrogen) 3.80 to 4.60 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité