Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-5-allyl-3-methoxysalicylate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Allyl-3-methoxysalicylic Acid Methyl Ester, Methyl 5-Allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzoate, Methyl 5-allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzoate, 5-Allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzoic Acid Methyl Ester

M2204-25G
TCIAM2204-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAM2204-25G
Methyl-5-allyl-3-methoxysalicylate ≥98.0% (par GC)
Methyl-5-allyl-3-methoxysalicylate


Formule: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,24 g/mol
Point d'ébullition: 174°C
Numéro MDL: MFCD04038819
Numéro CAS: 85614-43-3
EINECS: 287-929-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité