Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide mycophénolique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid

M2216-1G
TCIAM2216-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAM2216-1G
Acide mycophénolique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide mycophénolique


Formule: C₁₇H₂₀O₆
MW: 320,34 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036814
Numéro CAS: 24280-93-1
EINECS: 246-119-3
Merck Index: 14,06327
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff638733485239bbb98496f02d7abab64be020d2&vid=ff638733485239bbb98496f02d7abab64be020d2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité