Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Manidipine dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-[4-(Diphenylmethyl)-1-piperazinyl]ethyl Methyl 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarb, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid 2-[4-(Diphenylmethyl)-1-piperazinyl]ethyl Methyl Ester Dihydrochloride, 3-(2-(4-Benzhydrylpiperazin-1-yl)ethyl) 5-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate dihydrochloride

M2225-1G
TCIAM2225-1GEA 103 EUR InStock
TCIAM2225-1G
Manidipine dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Manidipine dihydrochloride


Formule: C₃₅H₃₈N₄O₆
MW: 683,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00896434
Numéro CAS: 89226-75-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e74866e80bf8aeca2263c70e4abd1546412e05ab&vid=e74866e80bf8aeca2263c70e4abd1546412e05ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité