Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Diméthoxybenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M2226-5G
TCIAM2226-5GEA 80.3 EUR InStock
TCIAM2226-5G
2,4-Diméthoxybenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
2,4-Diméthoxybenzoate de méthyle


Formule: C₁₀H₁₂O₄
Point d'ébullition: 296°C
Numéro MDL: MFCD00070649
Numéro CAS: 2150-41-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72bff25d209f7bcb5683dfdfb871b38e2bf7d8ef&vid=72bff25d209f7bcb5683dfdfb871b38e2bf7d8ef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité