N-Méthylpropylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M2232-5G
TCIAM2232-5GEA 128 EUR InStock
TCIAM2232-5G
N-Méthylpropylamine ≥98.0% (par GC)
N-Methylpropylamine
Formule: C₄H₁₁N
Point d'ébullition: 63°C
Point d'éclair: –32°C
Numéro MDL: MFCD00009361
Numéro CAS: 627-35-0
ONU: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bab028bffed3c2150fdb02d4538ff712945f799&vid=0bab028bffed3c2150fdb02d4538ff712945f799&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité