Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methylthiazole-5-carboxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

M2235-5G
TCIAM2235-5GEA 67.1 EUR InStock
TCIAM2235-5G
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid


Formule: C₅H₅NO₂S
MW: 143,17 g/mol
Point de fusion: 260°C
Numéro MDL: MFCD00626872
Numéro CAS: 20485-41-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité