Bromure de méthylmagnésium ∼30% ∼3 mol/L dans le MeTHF (2-Méthyltétrahydrofurane)
Fournisseur: TCI
Danger
M2237-250G
TCIAM2237-250GEA 174 EUR InStock
TCIAM2237-250G
Bromure de méthylmagnésium ∼30% ∼3 mol/L dans le MeTHF (2-Méthyltétrahydrofurane)
Bromure de méthylmagnésium
Formule: CH₃BrMg
Numéro MDL: MFCD00000041
Numéro CAS: 75-16-1
EINECS: 200-844-1
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2f68fe628e17ea211aef8be479c098480c05357&vid=c2f68fe628e17ea211aef8be479c098480c05357&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (sec Butanol method) 30.0 to 34.5 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité