Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

O-Methyl-L-tyrosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic Acid, H-Tyr(Me)-OH, 4-Methoxy-L-phenylalanine

M2276-1G
TCIAM2276-1GEA 44 EUR InStock
TCIAM2276-1G
O-Methyl-L-tyrosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
O-Methyl-L-tyrosine


Formule: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,22 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002604
Numéro CAS: 6230-11-1
EINECS: 228-333-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e05bf60e02cb539ec55dd54736d336aaa62fbcda&vid=e05bf60e02cb539ec55dd54736d336aaa62fbcda&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -10.0 deg (C=2、1mol/LHCl)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité