Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methylvaleryl chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Methylvaleroyl Chloride

M2287-25ML
TCIAM2287-25MLEA 96.8 EUR InStock
TCIAM2287-25ML
4-Methylvaleryl chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Methylvaleryl chloride


Formule: C₆H₁₁ClO
MW: 134,60 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Numéro MDL: MFCD00018814
Numéro CAS: 38136-29-7
EINECS: 253-801-4
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité