Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2'-O-Méthyladénosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

M2291-1G
TCIAM2291-1GEA 373 EUR InStock
TCIAM2291-1G
2'-O-Méthyladénosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2'-O-Méthyladénosine


Formule: C₁₁H₁₅N₅O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00056002
Numéro CAS: 2140-79-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 206.0 to 210.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -55.0 to -59.0 deg (C=1、H2O)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité