Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-3-fluoro-2-thiophenecarboxylate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 3-fluorothiophene-2-carboxylate

M2295-1G
TCIAM2295-1GEA 152 EUR InStock
TCIAM2295-1G
Methyl-3-fluoro-2-thiophenecarboxylate ≥97.0% (par GC)
Methyl-3-fluoro-2-thiophenecarboxylate


Formule: C₆H₅FO₂S
MW: 160,16 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16606491
Numéro CAS: 100421-52-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité