Methyl cis-6-octadecenoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Petroselinic Acid Methyl Ester, cis-6-Octadecenoic Acid Methyl Ester, Methyl Petroselinate
M2306-500MG
TCIAM2306-500MGEA 139 EUR InStock
TCIAM2306-500MG
Methyl cis-6-octadecenoate ≥98.0% (par GC)
Methyl cis-6-octadecenoate
Formule: C₁₉H₃₆O₂
MW: 296,50 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point de fusion: –1°C
Densité: 0.88
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00056193
Numéro CAS: 2777-58-4
EINECS: 220-470-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66ff95084f62e0c01470c8c3d16c741e1f8a3efb&vid=66ff95084f62e0c01470c8c3d16c741e1f8a3efb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité