Methyl cis-11-octadecenoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl cis-Vaccenate, cis-Vaccenic Acid Methyl Ester, cis-11-Octadecenoic Acid Methyl Ester
M2308-100MG
TCIAM2308-100MGEA 78.1 EUR InStock
TCIAM2308-100MG
Methyl cis-11-octadecenoate ≥98.0% (par GC)
Methyl cis-11-octadecenoate
Formule: C₁₉H₃₆O₂
MW: 296,50 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Densité: 0.88
Point d'éclair: 62°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00010457
Numéro CAS: 1937-63-9
EINECS: 217-714-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9c1d6ebd99d7d4a50b0d54c7908a2b7c19d279f&vid=f9c1d6ebd99d7d4a50b0d54c7908a2b7c19d279f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité