Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mefloquine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-[2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl][(2R)-piperidin-2-yl]methanol hydrochloride, rel-(S)-(2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl)((R)-piperidin-2-yl)methanol hydrochloride, Mefloquine HCI

M2313-1G
TCIAM2313-1GEA 105 EUR InStock
TCIAM2313-1G
Mefloquine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Mefloquine hydrochloride


Formule: C₁₇H₁₆F₆N₂O
MW: 414,78 g/mol
Numéro MDL: MFCD00797519
Numéro CAS: 51773-92-3
EINECS: 257-412-0
Merck Index: 14,05801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f038dded3e4a5258d9e94f533b1e17919729168b&vid=f038dded3e4a5258d9e94f533b1e17919729168b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité