Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Methyl-5-N-4-O-carbonyl-3,5-dideoxy-2-S-phenyl-2-thio-D-glycero-β-D-galacto-2-nonulopyranosylonate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl (Phenyl 5-N,4-O-Carbonyl-3,5-dideoxy-2-thio-D-glycero-β-D-galacto-2-nonulopyranosid)onate

M2329-1G
TCIAM2329-1GEA 754 EUR InStock
TCIAM2329-1G
Methyl-5-N-4-O-carbonyl-3,5-dideoxy-2-S-phenyl-2-thio-D-glycero-β-D-galacto-2-nonulopyranosylonate ≥98.0% (par HPLC)
Methyl-5-N-4-O-carbonyl-3,5-dideoxy-2-S-phenyl-2-thio-D-glycero-beta-D-galacto-2-nonulopyranosylonate


Formule: C₁₇H₂₁NO₈S
MW: 399,41 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 934591-79-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd46ced7fc9af4eb05c40f3d7a14f0a162d8ce68&vid=cd46ced7fc9af4eb05c40f3d7a14f0a162d8ce68&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -208 to -220 deg (C=1、MeOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité