Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methabenzthiazuron ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2-Benzothiazolyl)-1,3-dimethylurea

M2334-100MG
TCIAM2334-100MGEA 47.3 EUR InStock
TCIAM2334-100MG
Methabenzthiazuron ≥98.0% (par HPLC)
Methabenzthiazuron


Formule: C₁₀H₁₁N₃OS
MW: 221,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055498
Numéro CAS: 18691-97-9
EINECS: 242-505-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,05939
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité