Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthyl-1,8-naphtyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Methyl-1,8-diazanaphthalene, 2-Methylpyrido[2,3-b]pyridine, 2-Methyl[1,8]-Naphthyridine

M2352-1G
TCIAM2352-1GEA 117 EUR InStock
TCIAM2352-1G
2-Méthyl-1,8-naphtyridine ≥98.0% (par GC)
2-Méthyl-1,8-naphtyridine


Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD04066717
Numéro CAS: 1569-16-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité