Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-{[2-(Méthacryloyloxy)éthyl](diméthyl)ammonio}propanoate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

M2359-1G
TCIAM2359-1GEA 88 EUR InStock
TCIAM2359-1G
3-{[2-(Méthacryloyloxy)éthyl](diméthyl)ammonio}propanoate ≥98.0% (par HPLC)
3-{[2-(Méthacryloyloxy)éthyl](diméthyl)ammonio}propanoate


Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28386109
Numéro CAS: 24249-95-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6319925e751c572ed6aba66f3e8fd7f5818711c&vid=b6319925e751c572ed6aba66f3e8fd7f5818711c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité