Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Minodronate monohydrate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Hydroxy-2-(imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethylidene-bisphosphonic acid monohydrate, 1-Hydroxy-2-[imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]ethylidene-1,1-diphosphonic Acid, Minodronic Acid, Minodronic acid monohydrate, (1-Hydroxy-2-(imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethane-1,1-diyl)diphosphonic acid hydrate

M2360-25MG
TCIAM2360-25MGEA 183 EUR InStock
TCIAM2360-25MG
Minodronate monohydrate ≥98.0% (par HPLC)
Minodronate monohydrate


Formule: C₉H₁₂N₂O₇P₂
MW: 322,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00890772
Numéro CAS: 155648-60-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fef041706baeb5fd598f0260af7b1f44a53647fd&vid=fef041706baeb5fd598f0260af7b1f44a53647fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Water (Vaporization methoed) 4.8 to 5.8 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité