Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methoxypyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

M2362-1G
TCIAM2362-1GEA 175 EUR InStock
TCIAM2362-1G
4-Methoxypyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Methoxypyrimidine


Formule: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Numéro MDL: MFCD12405815
Numéro CAS: 6104-41-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d44100f226463a223d7befeb1241ecc629e3a1c7&vid=d44100f226463a223d7befeb1241ecc629e3a1c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité