Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methyl-2-(2-methyl-1-propenyl)tetrahydropyran (cis- and trans- mixture) mélange cis- et trans ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methyl-2-(2-methylpropenyl)tetrahydro-2H-pyran, 4-Methyl-2-(2-methylprop-1-en-1-yl)tetrahydro-2H-pyran

M2363-25G
TCIAM2363-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAM2363-25G
4-Methyl-2-(2-methyl-1-propenyl)tetrahydropyran (cis- and trans- mixture) mélange cis- et trans ≥97.0% (par GC)
4-Methyl-2-(2-methyl-1-propenyl)tetrahydropyran (cis- and trans- mixture)


Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point d'ébullition: 88°C
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00036607
Numéro CAS: 16409-43-1
EINECS: 240-457-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3e6a1d5531df0eb009dd5128c61636fffe72c1f&vid=e3e6a1d5531df0eb009dd5128c61636fffe72c1f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité