Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-2-oxobutanoate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M2369-25G
TCIAM2369-25GEA 147 EUR InStock
TCIAM2369-25G
Methyl-2-oxobutanoate ≥97.0% (par GC)
Methyl-2-oxobutanoate


Formule: C₅H₈O₃
MW: 116,115 Da
Point d'ébullition: 155°C
Point d'éclair: 50°C
Numéro MDL: MFCD03093092
Numéro CAS: 3952-66-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f5663d6423e3de17c6b8c9747ca7e832f938007&vid=2f5663d6423e3de17c6b8c9747ca7e832f938007&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité