Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Myoseverin ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-Isopropyl-2,6-bis(4-methoxybenzylamino)purine, 9-Isopropyl-N2,N6-bis(4-methoxybenzyl)-9H-purine-2,6-diamine

M2373-10MG
TCIAM2373-10MGEA 105 EUR InStock
TCIAM2373-10MG
Myoseverin ≥98.0% (par HPLC)
Myoseverin


Formule: C₂₄H₂₈N₆O₂
MW: 432,53 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02683596
Numéro CAS: 267402-71-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab503663df2453eb0df8b8d99756a09d69f36ff2&vid=ab503663df2453eb0df8b8d99756a09d69f36ff2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 18.50 to 20.00 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité