Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-2-chloro-L-mandelate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Chloro-L-mandelic Acid Methyl Ester, (S)-Methyl 2-(2-chlorophenyl)-2-hydroxyacetate, (S)-2'-Chloro-alpha-hydroxyphenylacetic Acid Methyl Ester, Methyl (S)-2'-Chloro-alpha-hydroxyphenylacetate

M2383-1G
TCIAM2383-1GEA 104 EUR InStock
TCIAM2383-1G
Methyl-2-chloro-L-mandelate ≥98.0% (par GC)
Methyl-2-chloro-L-mandelate


Formule: C₉H₉ClO₃
MW: 200,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD02259731
Numéro CAS: 32345-60-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b93414d12a352180908a1ca877bc0526128fef65&vid=b93414d12a352180908a1ca877bc0526128fef65&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +177.0 ~ +182.0 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité