Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bleu de méthylène solution dans le methanol pour coloration de cellules

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Basic Blue 9, Methylthioninium chloride, Methylene blue chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Swiss Blue

M2392-100ML
TCIAM2392-100MLEA 41.8 EUR InStock
TCIAM2392-100ML
Bleu de méthylène solution dans le methanol pour coloration de cellules
Bleu de méthylène


Formule: C₁₆H₁₈ClN₃S
MW: 319,86 g/mol
Numéro MDL: MFCD00150008
Numéro CAS: 61-73-4
EINECS: 200-515-2
ONU: 1230
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=987143e47cc58a1430a49b430ad5362ae2df5701&vid=987143e47cc58a1430a49b430ad5362ae2df5701&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue to Dark blue clear liquid to cloudy liquid
Absorbance min. 350 (664 nm)
Cell staining test Extent of staining same as reference

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité