Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methoxypyridine-N-oxide ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

M2401-5G
TCIAM2401-5GEA 66 EUR InStock
TCIAM2401-5G
4-Methoxypyridine-N-oxide ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
4-Methoxypyridine-N-oxide


Formule: C₆H₇NO₂
MW: 125,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006207
Numéro CAS: 1122-96-9
EINECS: 214-367-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c2c291a1602d5efb123b234bd0b42221b78c4c5&vid=5c2c291a1602d5efb123b234bd0b42221b78c4c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité