Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(+)-1-Méthoxy-2-propanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M2408-1ML
TCIAM2408-1MLEA 42.9 EUR InStock
TCIAM2408-1ML
(S)-(+)-1-Méthoxy-2-propanol ≥98.0% (par GC)
(S)-(+)-1-Méthoxy-2-propanol


Formule: C₄H₁₀O₂
Point d'éclair: 32°C
Numéro MDL: MFCD01632588
Numéro CAS: 26550-55-0
ONU: 3092
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a69eb9d1d9f06af5698f87dc9884fcb161ab34d9&vid=a69eb9d1d9f06af5698f87dc9884fcb161ab34d9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +20.0 to +24.0 deg (C=10, CHCL3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité