Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(4-Morpholinyl)-8-phényl-4H-chromén-4-one ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

M2410-25MG
TCIAM2410-25MGEA 268 EUR InStock
TCIAM2410-25MG
2-(4-Morpholinyl)-8-phényl-4H-chromén-4-one ≥98.0% (par HPLC)
2-(4-Morpholinyl)-8-phényl-4H-chromén-4-one


Formule: C₁₉H₁₇NO₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00270881
Numéro CAS: 154447-36-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15f2cf205dff4ac42d17840b313709b3a49d90b7&vid=15f2cf205dff4ac42d17840b313709b3a49d90b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 4.40 to 4.70 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité