Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-11-bromoundecanoate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M2412-5G
TCIAM2412-5GEA 77 EUR InStock
TCIAM2412-5G
Methyl-11-bromoundecanoate ≥97.0% (par GC)
Methyl-11-bromoundecanoate


Formule: C₁₂H₂₃BrO₂
MW: 279,22 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Point de fusion: 13°C
Numéro MDL: MFCD00045047
Numéro CAS: 6287-90-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7912fd1f1bc5ee038a520c9b3c8dba2cb29b7be2&vid=7912fd1f1bc5ee038a520c9b3c8dba2cb29b7be2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité