Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Methylamino)-3-nitrobenzoic acid ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

M2423-25G
TCIAM2423-25GEA 229 EUR InStock
TCIAM2423-25G
4-(Methylamino)-3-nitrobenzoic acid ≥98.0% (par HPLC)
4-(Methylamino)-3-nitrobenzoic acid


Formule: C₈H₈N₂O₄
MW: 196,1600 g/mol
Point de fusion: 310°C
Numéro MDL: MFCD00464322
Numéro CAS: 41263-74-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a83c0cc889ab095af026c4af234691c9f337a036&vid=a83c0cc889ab095af026c4af234691c9f337a036&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité