Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 4-(2-(2-amino-4-oxo-4,7-dihydro-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl)benzoate, 4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid Methyl Ester, 2-Amino-4,7-dihydro-5-[2-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]ethyl]-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine

M2426-5G
TCIAM2426-5GEA 128 EUR InStock
TCIAM2426-5G
Methyl-4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Methyl-4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoate


Formule: C₁₆H₁₆N₄O₃
MW: 312,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD17976681
Numéro CAS: 155405-80-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd7ed3269dd8de76f799a0d56a5a7b2525bc0197&vid=bd7ed3269dd8de76f799a0d56a5a7b2525bc0197&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité