Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 1H-pyrazole-3-carboxylate

M2444-1G
TCIAM2444-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAM2444-1G
Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate


Formule: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00649381
Numéro CAS: 15366-34-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3549c25811453facb6dd107a1213bbdefd0bc8c&vid=d3549c25811453facb6dd107a1213bbdefd0bc8c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité