Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-(Methylthio)thiophene-2-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M2448-1G
TCIAM2448-1GEA 78.1 EUR InStock
TCIAM2448-1G
5-(Methylthio)thiophene-2-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
5-(Methylthio)thiophene-2-carboxaldehyde


Formule: C₆H₆OS₂
Point d'ébullition: 95°C
Point de fusion: 26°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00173744
Numéro CAS: 24445-35-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f54acfc94e07344745e5c7dea3d7deb7ddd33737&vid=f54acfc94e07344745e5c7dea3d7deb7ddd33737&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité