Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Methyldodecanamide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M2452-5G
TCIAM2452-5GEA 77 EUR InStock
TCIAM2452-5G
N-Methyldodecanamide ≥98.0% (par GC)
N-Methyldodecanamide


Formule: C₁₃H₂₇NO
Numéro MDL: MFCD00051780
Numéro CAS: 27563-67-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=413ecb2ff19bd39ab8960b2936119d6c0fe9fef7&vid=413ecb2ff19bd39ab8960b2936119d6c0fe9fef7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité