Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl pyrimidine-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M2456-1G
TCIAM2456-1GEA 88 EUR InStock
TCIAM2456-1G
Methyl pyrimidine-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Methyl pyrimidine-2-carboxylate


Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,1200 g/mol
Numéro MDL: MFCD03426929
Numéro CAS: 34253-03-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f23ff3fc0291ac83754c84757e3b12aa41e3ea69&vid=f23ff3fc0291ac83754c84757e3b12aa41e3ea69&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité