Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl 2,2':6',2''-Terpyridine-4'-carboxylate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4'-(Methoxycarbonyl)-2,2':6',2''-terpyridine, 2,2':6',2''-Terpyridine-4'-carboxylic acid methyl ester

M2464-100MG
TCIAM2464-100MGEA 158 EUR InStock
TCIAM2464-100MG
Methyl 2,2':6',2''-Terpyridine-4'-carboxylate ≥98.0% (par HPLC)
Methyl 2,2':6',2''-Terpyridine-4'-carboxylate


Formule: C₁₇H₁₃N₃O₂
MW: 291,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD11042546
Numéro CAS: 247058-06-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad831a013caaa645d8f2f61303fc8e0991a18310&vid=ad831a013caaa645d8f2f61303fc8e0991a18310&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 208.0 to 212.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité