Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(5-Méthyl-2-furyl)propanal ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(5-Methyl-2-furyl)propanal

M2498-5G
TCIAM2498-5GEA 75.9 EUR InStock
TCIAM2498-5G
3-(5-Méthyl-2-furyl)propanal ≥98.0% (par GC)
3-(5-Méthyl-2-furyl)propanal


Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 58°C
Numéro MDL: MFCD01910105
Numéro CAS: 34756-16-6
EINECS: 252-190-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=874470c7806f7e23a3bf8b2a3cdfd8840625f149&vid=874470c7806f7e23a3bf8b2a3cdfd8840625f149&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité