Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-6-methylpicolinate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M2503-5G
TCIAM2503-5GEA 82.5 EUR InStock
TCIAM2503-5G
Methyl-6-methylpicolinate ≥98.0% (par GC)
Methyl-6-methylpicolinate


Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
Point d'ébullition: 97°C
Numéro MDL: MFCD06203670
Numéro CAS: 13602-11-4
EINECS: 237-085-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a87c9894f5d0b2a1bfa8422b642cd97473d9d1e6&vid=a87c9894f5d0b2a1bfa8422b642cd97473d9d1e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité