Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthyl-1,10-phénanthroline ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

M2512-1G
TCIAM2512-1GEA 264 EUR InStock
TCIAM2512-1G
2-Méthyl-1,10-phénanthroline ≥98.0% (par HPLC)
2-Méthyl-1,10-phénanthroline


Formule: C₁₃H₁₀N₂
MW: 194,24 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Numéro MDL: MFCD06643855
Numéro CAS: 3002-77-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a2e41b39432f5e580822da15fe9e0277d891ef5&vid=7a2e41b39432f5e580822da15fe9e0277d891ef5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité