Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-2-chloronicotinate de méthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-chloronicotinate

M2513-5G
TCIAM2513-5GEA 55 EUR InStock
TCIAM2513-5G
5-Bromo-2-chloronicotinate de méthyle ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-chloronicotinate de méthyle


Formule: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD03844848
Numéro CAS: 78686-79-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1da60f1732611a24dbc187debb320b66046a9af&vid=b1da60f1732611a24dbc187debb320b66046a9af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité