Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

β-Methyl-γ-octanolactone (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Butyl-4-methyldihydro-2(3H)-furanone

M2516-25ML
TCIAM2516-25MLEA 77 EUR InStock
TCIAM2516-25ML
β-Methyl-γ-octanolactone (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC)
beta-Methyl-gamma-octanolactone (mixture of isomers)


Formule: C₉H₁₆O₂
MW: 156,23 g/mol
Point d'ébullition: 64°C
Numéro MDL: MFCD00209540
Numéro CAS: 39212-23-2
EINECS: 254-357-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80beaee539f5cffaa026b1d590982cb24bc17f0c&vid=80beaee539f5cffaa026b1d590982cb24bc17f0c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité