Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

10-Méthylphénothiazine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M2517-5G
TCIAM2517-5GEA 55 EUR InStock
TCIAM2517-5G
10-Méthylphénothiazine ≥98.0% (par GC)
10-Méthylphénothiazine


Formule: C₁₃H₁₁NS
MW: 213,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041836
Numéro CAS: 1207-72-3
EINECS: 214-896-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c9cc483d2e332fa08b15f672f7dd32c9971e993&vid=0c9cc483d2e332fa08b15f672f7dd32c9971e993&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité